Learn More
Sel de sodium sulfate d’octyle, 99,8 %, MP Biomedicals™
Code produit 17851381 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17851381 1 g 1g
11429281 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17851381 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215598001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.35€
    65.10€ / 1g
    Économisez 3.25€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 142-31-4
Formule moléculaire C8H17NaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 232.27
Clé InChI WFRKJMRGXGWHBM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium octyl sulfate, sodium n-octyl sulfate, sodium octyl sulphate, sipex ols, cycloryl os, duponol 80, sodium capryl sulfate, octyl sodium sulfate, sulfuric acid, monooctyl ester, sodium salt, octyl sulfate sodium salt
CID PubChem 2735107
Nom IUPAC sodium ; sulfate d’octyle
SMILES CCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Octyl sulfate sodium salt
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 1 g
Plage de pourcentage du dosage 99,8%
Poids de la formule 232.3
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Octyl Sulfate Sodium Sal
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium octyl sulphate