Learn More
Sulfate d’octyle, sel de sodium, 99 %, qualité HPLC , Thermo Scientific Chemicals
GREENER_CHOICE
Code produit 10576602 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10576602 25 g Flacon en verre 25g
11985151 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10576602 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 416500250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 142-31-4 | C8H15Na·H2SO4 | 232.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour la chromatographie par appariement d’ions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142-31-4
Formule moléculaire C8H15Na·H2SO4
Poids moléculaire (g/mol) 232.28
Clé InChI WFRKJMRGXGWHBM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium octyl sulfate, sodium n-octyl sulfate, sodium octyl sulphate, sipex ols, cycloryl os, duponol 80, sodium capryl sulfate, octyl sodium sulfate, sulfuric acid, monooctyl ester, sodium salt, octyl sulfate sodium salt
CID PubChem 2735107
Nom IUPAC Sodium ;octyl sulfate
SMILES CCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Octyl sulfate, sodium salt
Absorbance (5% aq. soln.) (1cm cell), (5% aq. soln.) (1 cm cell) at 0nm, 0.02 max. at 250nm
Point de fusion 210.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 2% (105°C) (vacuum/P2O5) max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 1% max. Alkyl sulphate homologues (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)7OSO3Na
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité (25% in water at 25°C) Clear colorless
Poids de la formule 232.28
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre grossière