Learn More
Octylamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Octylamine |
| CAS | 111-86-4 |
| Formule moléculaire | C8 H19 N |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | 1-Octanamine (9CI','ACI), Octylamine (8CI), 1-Aminooctane, 1-Octylamine, Amine OD, Armeen 8, Armeen 8D, Caprylylamine, Farmin 08D, Genamin 8R, Lipomin 8D, Monooctylamine, n-Octylamine, NSC 9824, Octan-1-amine, Octanamine |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H19N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-9H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCN |
| Nom IUPAC | octan-1-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 129.24 |
| Poids de la formule | 129.1517 |