Learn More
Octylisocyanate, 97%, BLD Pharm™
Code produit 30963048
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30963048 10 g
30960401 5 g
30962610 1 g
30950890 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30963048 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1141710g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Octylisocyanate
CAS 3158-26-7
Formule moléculaire C9H17NO
Numéro MDL MFCD00013887
Quantité 10 g
SMILES CCCCCCCCN=C=O
Poids moléculaire (g/mol) 155.24
Pourcentage de pureté 97%