Learn More
Acide octylphosphonique (NOPA), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Octylphosphonic acid |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H19O3P/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11/h2-8H2,1H3,(H2,9,10,11) |
| Poids de la formule | 194.1072 |