Learn More
Implen OD600™ Photomètre, prise UE
Code produit 30093037 Tous les produits Implen Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Photomètre portatif
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
30093037 Photomètre portatif 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30093037 Fournisseur Implen Code fournisseur Implen OD600EU
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1725.00€
    1417.50€ / 1 pièces
    Économisez 307.50€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 07-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Mesurez la densité cellulaire et la turbidité rapidement et précisément grâce à cet appareil léger et portable. Implen OD600 instrument. Aucune dilution d'échantillon n'est nécessaire grâce à la large plage de détection dynamique. Aucun adaptateur n'est nécessaire car le Implen OD600 Conception du porte-échantillon compatible avec la majorité des tubes et cuvettes.
  • Interface conviviale avec des fonctions préprogrammées et intuitives OD600 et les applications McFarland.
  • Plage de détection dynamique étendue (plage photométrique : 0) – 4A), aucune dilution requise.
  • Appareil autonome, léger (pesant seulement 0,6 kg) et portable avec écran 3,5 in compatible avec les gants ; Écran tactile.
  • Encombrement réduit, mesurant seulement 140 mm x 110 mm x 70 mm.
  • LIMS Intégration possible via REST API Service de notification push.
  • Exportation des données aux formats .xls et .csv (ou JSON pour .xls). LIMS intégration).
  • 4 Go de stockage de données.
  • Exportation de données rapide et facile via USB port.
  • La batterie rechargeable permet 8 heures d'utilisation continue
  • Fourni avec une alimentation électrique européenne.
Spécification
Type de produit Photomètre portatif
Type d’affichage LCD
À utiliser avec (application) Quantification des bactéries
Tension 5 V