Learn More
ODQ, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10752515 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10752515 50 mg Flacon en verre 50mg
10796832 10 mg Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10752515 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 328800500
 Article restreint
Expédition estimée: 01-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 41443-28-1 | C9H5N3O2 | 187.2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41443-28-1
Formule moléculaire C9H5N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 187.2
Numéro MDL MFCD00792620
Clé InChI LZMHWZHOZLVYDL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h-1,2,4 oxadiazolo 4,3-a quinoxalin-1-one, odq, 1,2,4 oxadiazolo 4,3-a quinoxalin-1-one, unii-s57v2nmv38, 1h-1,2,4 oxadiazolo 4,3-a-quinoxalin-1-one, 1h-1,2,4 oxadiazolo-4,3,a quinoxalin-1-one, 1-h-1,2,4 oxadiazolo-4,3,2 quinoxalin-1-ine, 1h-odq
CID PubChem 1456
Nom IUPAC [1,2,4] oxadiazolo[4,3-a]quinoxaline-1-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=CC3=NOC(=O)N23
Spécification
Nom chimique ou matériau ODQ
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 160°C to 170°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in chloroform,ethylacetate,dmso
Poids de la formule 187.2
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre