Learn More
ODQ, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10796832 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10796832 10 mg Flacon en verre -
10752515 50 mg Flacon en verre 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10796832 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 328800100
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 41443-28-1 | C9H5N3O2 | 187.2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41443-28-1
Formule moléculaire C9H5N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 187.2
Numéro MDL MFCD00792620
Clé InChI LZMHWZHOZLVYDL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h-1,2,4 oxadiazolo 4,3-a quinoxalin-1-one, odq, 1,2,4 oxadiazolo 4,3-a quinoxalin-1-one, unii-s57v2nmv38, 1h-1,2,4 oxadiazolo 4,3-a-quinoxalin-1-one, 1h-1,2,4 oxadiazolo-4,3,a quinoxalin-1-one, 1-h-1,2,4 oxadiazolo-4,3,2 quinoxalin-1-ine, 1h-odq
CID PubChem 1456
Nom IUPAC [1,2,4] oxadiazolo[4,3-a]quinoxaline-1-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=CC3=NOC(=O)N23
Spécification
Nom chimique ou matériau ODQ
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 160°C to 170°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in chloroform,ethylacetate,dmso
Poids de la formule 187.2
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre