Learn More
Tocris Bioscience™ ODQ
Code produit 30001136
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30001136 10 mg 10mg
30001137 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30001136 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 0880/10
Selective inhibitor of NO-sensitive guanylyl cyclase
A potent and selective inhibitor of NO-sensitive guanylyl cyclase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41443-28-1
Formule moléculaire C9H5N3O2
Spécification
Nom chimique ou matériau ODQ
Quantité 10 mg
Poids de la formule 187.16
Pureté >99%
Poids moléculaire 187.158