Learn More
Officinalisinin I, MedChemExpress
Description
Officinalisinin I is a steroidal saponin, isolated from Anemarrhena asphodeloides.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Officinalisinin I |
| CAS | 57944-18-0 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C45H76O19 |
| Quantité | 5 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (108.57 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@@]12[C@](C[C@@]3([H])[C@]2([H])[C@@H]([C@](CCC(C)CO[C@@H]4O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)CO)(O)O3)C)([H])[C@@]5([H])[C@]([C@@]6([C@](C[C@@H](O[C@@]7([H])[C@@H]([C@H]([C@H](O)[C@@H](CO)O7)O)O[C@]8([H])O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)CO)CC6)([H])CC5)C)([H])CC1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 921.07 |
| Poids de la formule | 921.07 |
| Show More |