Learn More
Ofloxacin N-Oxide Acetic Acid Salt (Mixture of Diastereomers), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ofloxacin N-Oxide Acetic Acid Salt (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 1216511-73-7 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C18 H20 F N3 O5 . C2 H4 O2 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | Ofloxacin Imp. F (EP), 4-[(RS)-6-Carboxy-9-fluoro-3-methyl-7-oxo-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-10-yl]-1-methylpiperazine 1-Oxide Hydrochloride, Ofloxacin Imp. F (EP) as Hydrochloride, Ofloxacin N-Oxide Hydrochloride, Ofloxacin Impurity F as Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H20FN3O5.C2H4O2/c1-10-9-27-17-14-11(16(23)12(18(24)25)8-21(10)14)7-13(19)15(17)20-3-5-22(2,26)6-4-20;1-2(3)4/h7-8,10H,3-6,9H2,1-2H3,(H,24,25);1H3,(H,3,4) |
| SMILES | CC1COc2c(N3CC[N+](C)([O-])CC3)c(F)cc4C(=O)C(=CN1c24)C(=O)O.CC(=O)O |
| Nom IUPAC | acetic acid;7-fluoro-2-methyl-6-(4-methyl-4-oxidopiperazin-4-ium-1-yl)-10-oxo-4-oxa-1-azatricyclo[7.3.1.05,13]trideca-5,7,9(13),11-tetraene-11-carboxylic acid |
| Poids moléculaire (g/mol) | 437.419 |
| Afficher plus |