Learn More
OHAUS™ Bac à échantillons pour analyseurs d’humidité de série MB
Code produit 11865390 Tous les produits Ohaus Produits
Change view
Click to view available options
Type:
Bac à échantillons jetable
Plateau à échantillons réutilisable
Quantité:
3/boîte
80/Paquet
Conditionnement:
3 pièces
80 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Quantité unitSize
11865390 Plateau à échantillons réutilisable 3/boîte 3 pièces
11804242 Bac à échantillons jetable 80/Paquet 80 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11865390 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 80850088
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bacs à échantillons pour analyseurs d’humidité OHAUS de série MB
  • Forme : ronde
  • Jetables ou réutilisables au choix
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) US : analyseurs d’humidité MB35, MB45, MB27, MB90, MB120
UE : MB27, MB25, MB90-GB, MB120-GB, MB23, MB120-EU
Quantité 3/boîte
Type Plateau à échantillons réutilisable