Learn More
OHAUS™ Kit de détermination de la densité pour balances
Code produit 11850133 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Balance Ohaus
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
11850133 Balance Ohaus 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11850133 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 80253384
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    864.46€
    774.97€ / 1 pièces
    Économisez 89.49€
    10% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Plateau de pesée, support pour éléments flottants, support pour éléments non flottants, support pour bécher, bécher, thermomètre, forceps
À utiliser avec certaines balances OHAUS™ ayant des résolutions de 0,1 à 1 mg.
Compatible avec :
Modèles d'une capacité allant jusqu'à 610 g et d'une précision de 0,1 et 1 mg
  • Découverte
  • Explorer
  • Adventurer Pro (sauf AV53x)
  • Pioneer
Modèles d'une capacité allant jusqu'à 1100 g et d'une précision de 0,1 et 1 mg
  • Explorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Balance Ohaus
Comprend Plate-forme de pesée, support pour éléments flottants,
Langues Chinois, anglais (US), français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais (BR), russe et espagnol (MX)
Gamme de produits Kits de détermination de la densité
Type Kit de détermination de la densité