Learn More
OHAUS™ Kit de montage sur tour pour affichage Ohaustrade; Explorertrade;
Tous les produits Ohaus ProduitsDescription
pPeut être utilisé avec les modèles Ohaus Explorer : EX124, EX224, EX324, EX223, EX423, EX623, EX1103, EX2202, EX4202, EX6202, EX10202, EX6201, EX10201./ppulliCouleur : Argent/liliMatériau : Acier/liliLongueur hors tout : 36 po (91,4 cm)/liliPoids : 6 lb/li/ul/p
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Affichage du modèle Explorer EX124, EX224, EX324, EX2 |
| Matériau | Acier |
| Longueur (impériale) | 36 in |
| Longueur (métrique) | 91 cm |
| Langues | Chinois, anglais (US), français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais (BR), russe et espagnol (MX) |
| Gamme de produits | Montages sur colonne |
| Type | Montage sur tour |