Learn More
OHAUS™ Balances Harvard Trip
Code produit 10251012 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Étalonnage:
10 x 0,1 g (faisceau supérieur)
Modèle:
1450-SD
Type:
Balance monofaisceau Harvard
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Étalonnage Modèle Type Conditionnement
10251012 10 x 0,1 g (faisceau supérieur) 1450-SD Balance monofaisceau Harvard 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10251012 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 80000003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    570.00€
    410.17€ / 1 pièces
    Économisez 159.83€
    28% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Idéales pour la pesée comparative. Les balances OHAUS Harvard Trip avec un vaste choix de modèles à fléau simple ou double offrent de nombreuses années de pesée comparative sans entretien à l’aide d’un étalon connu.
  • Capacité de 2000 g, précision de lecture de 0,1 g et un plateau en acier inoxydable de 6 po (15,2 cm) de diamètre x 0,75 po (1,9 cm) de profondeur ou de 6 po de diamètre (15,2 cm)
  • Fléaux inclinés avec poids à lecture centrale pour une excellente visibilité des résultats ; poids coulissant et rotatif pour un réglage précis
  • Amortissement magnétique pour ralentir les oscillations et accélérer les pesées
  • Le compensateur de réglage du zéro garantit la précision et la reproductibilité
  • Équipée pour une pesée par gravité spécifique
  • Couteaux de précision, roulements à alignement automatique à revêtement, fléau d’extrémité en alliage d’aluminium à renforcement transversal et goupilles de contrôle elliptiques
  • Balances à fléau unique graduées par incréments de 0,1 g ; fléaux doubles à incréments de 0,1 et 10 g
Service Plan
Contrat d’entretien disponible.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (impérial) du bac externe 6 po
Diamètre (métrique) du bac externe 15,2 cm
Profondeur (impériale) 7 in
Étalonnage 10 x 0,1 g (faisceau supérieur)
Profondeur (impériale) du bac 5,9 in
Profondeur (métrique) 22,8 cm
Profondeur (métrique) du bac 15 cm
Hauteur (impériale) 9,5 in
Hauteur (métrique) 24,1 cm
Modèle 1450-SD
Matériau Acier inoxydable
Largeur (impériale) 14 in
Largeur (métrique) 35,5 cm
Garantie 5 ans
Capacité 4,4 lb, 2 kg
Type d’affichage Analogique
Type Balance monofaisceau Harvard