Learn More
OHAUS™ Balances Harvard Trip
Code produit 10521222 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Étalonnage:
10 x 0,1 g (faisceau supérieur), 200 x 10 g (faisceau inférieur)
Modèle:
1550-SD
1560-SD
Type:
Balance à double faisceau Harvard
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Étalonnage Modèle Type Conditionnement
10521222 10 x 0,1 g (faisceau supérieur), 200 x 10 g (faisceau inférieur) 1560-SD Balance à double faisceau Harvard 1 pièce
10057761 10 x 0,1 g (faisceau supérieur), 200 x 10 g (faisceau inférieur) 1550-SD Balance à double faisceau Harvard -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10521222 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 80000005
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
En stock
Idéale pour les programmes de pesée comparative et l’équilibrage des tubes à centrifuger. Les balances de OHAUS Harvard Trip reposent sur une conception à deux plateaux basée sur le principe traditionnel la balance de Roberval. Elles sont couramment utilisées pour déterminer la différence de masse entre deux objets, plutôt que leur valeur absolue.
Les fonctionnalités de base sont les suivantes :
  • Masses coulissantes intégrées
  • Amortissement magnétique
  • Plateau de pesée en acier inoxydable
Caractéristiques
  • Taille du plateau : 6 in de dia. (15,2 cm)
  • Lisibilité : 0,1 g
  • Capacité : 70,54 oz. (2 000 g)
  • Faisceau supérieur : 10 x 0,1 g
  • Faisceau inférieur (à l’exception du modèle à faisceau unique) : 200 x 10 g
Informations sur la commande
La pesée jusqu’à 2000 g peut être obtenue à l’aide d’un jeu de poids de calibrage (S40214A, S40215A).
Garantie
Cinq ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (impérial) du bac externe 6 po
Diamètre (métrique) du bac externe 15,2 cm
Profondeur (impériale) 9,44 in
Étalonnage 10 x 0,1 g (faisceau supérieur), 200 x 10 g (faisceau inférieur)
Profondeur (impériale) du bac 5,9 in
Profondeur (métrique) 240,00 mm
Profondeur (métrique) du bac 15 cm
Hauteur (impériale) 6,29 in
Hauteur (métrique) 160,000 mm
Comprend Double faisceau avec tare de 225 , capacité de 2000 g avec kit de poids en option
Modèle 1560-SD
Matériau Acier inoxydable
Largeur (impériale) 5,51 in
Largeur (métrique) 140,00 mm
Garantie 5 ans
Gamme de produits Voyage à Harvard
Capacité 4,4 lb, 2 kg
Précision affichage 0,100000 g
Description Balance mécanique, 1560-SD
Langues Anglais (US), français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais (BR), russe, espagnol (MX), French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Brazilian Portuguese, Russian, Spanish (MX)
Type d’affichage Analogique
Type Balance à double faisceau Harvard