Learn More
Ohaus™ Balance à usage intensif
Code produit 10591022 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité :20kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10591022 Capacité :20kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10591022 Fournisseur Ohaus™ Code fournisseur 80000000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Includes
Rack de stockage contenant un ensemble de poids métriques (un poids de 1 kg, de 5 kg et de 10 kg ; et deux de 2 kg)
Idéale pour les pesées haute capacité, offre une capacité de 20 kg et une lisibilité de 1 g. La balance à usage intensif OHAUS est dotée d’une structure robuste capable de résister aux environnements difficiles et à une utilisation en continu sans compromettre la précision.
Propriétés standard
  • Fléau et socle en fonte, plaque en acier inox de 11 po de diamètre (28 cm), roulements à alignement automatique recouverts d’acier, couteaux très précis
  • Pour fournir des données précises et reproductibles, la balance est également équipée d’une lecture avant et arrière sans parallaxe ; fléaux entaillés avec indicateur de poids central
  • Tare verrouillable pour récipients jusqu’à 2270 g
  • L’amortissement magnétique ralentit les oscillations
  • Charge positive empêchant les dommages dus aux surcharges
  • Revêtement résistant à la corrosion appliqué sur les pièces exposées, qui garantit une longue durée de vie
Service Plan
Contrat d’entretien disponible.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (impérial) du bac externe 11 po
Diamètre (métrique) du bac externe 27,9 cm
Profondeur (impériale) 11 po
Étalonnage 100 x 1 g (faisceau avant), 1000 x 100 g (faisceau arrière)
Profondeur (métrique) 27,9 cm
Hauteur (impériale) 11 in
Hauteur (métrique) 28 cm
Comprend Rack de stockage contenant un ensemble de poids métrique
Modèle 1119-D0
Matériau Acier inoxydable
Largeur (impériale) 34 in
Largeur (métrique) 86,36 cm
Capacité 44 lb, 20 kg
Type Balance à usage intensif