Learn More
OHAUS™ Balances à fléau triple
Code produit 10772573 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
1650-00
710-00
750-S0
760-00
Matériau:
Acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Matériau Conditionnement
10772573 760-00 Acier inoxydable 1 pièce
10458701 710-00 Acier inoxydable 1 pièce
10551792 750-S0 Acier inoxydable 1 pièce
10199451 1650-00 Acier inoxydable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
RISQUE D’ÉTOUFFEMENT (1). Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Code produit 10772573 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 80000013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    430.00€
    313.57€ / 1 pièces
    Économisez 116.43€
    27% de réduction
 Article restreint
En stock
RISQUE D’ÉTOUFFEMENT (1). Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Précises, robustes et fiables. Les balances à fléau triple OHAUS sont dotées de plateaux de pesée en acier inoxydable et de couvercles à roulements qui empêchent la rouille et la corrosion.
  • Des poids moulés de précision et des encoches profondes dans les fléaux assurent des valeurs précises à chaque pesée
  • Bords des couteaux de précision et roulements en agate à alignement automatique pour une sensibilité et une reproductibilité maximales
  • Précision et temps de réponse rapide
  • Amortissement magnétique minimisant les oscillations
  • La base en zinc lourd ne se basculera pas facilement, contrairement à l’aluminium moulé
Caractéristiques
  • Capacité : 610 g (2610 g avec les poids accessoires)
  • Lisibilité : 0,1 g
  • Faisceau avant : 10 x 0,1 g
  • Poutre centrale : 500 x 100 g
  • Poutre arrière : 100 x 10 g
  • Vernier Composer (Dial-O-Gram™ (Modèle uniquement) : 10 x 0,1 g
  • Diamètre de la poêle : 6 in (21,2 cm)
  • Dimensions : 18 in L x 12 in l x 9 in H (45,7 x 30,5 x 22,3 cm)
Dial-O-Gram Ce modèle inclut des fonctionnalités avancées
  • Cadran Vernier à lecture directe pour des résultats de pesée plus rapides
  • La poutre de tare permet d'équilibrer des contenants jusqu'à 225 g.
  • Ajouter l'accessoire tige et pince (S40022B) pour effectuer des déterminations de densité relative.
Support et pince pour densité relative
  • Suspend la balance au-dessus de la base de la table pour mesurer la densité relative.
Pelle et contrepoids Poly
  • Parfaits pour le maintien de l’ensemble de l’objet pesé
  • Le contrepoids remet la balance à zéro lorsque seule la pelle se trouve sur le plateau.
  • La pelle en acier inoxydable et le contrepoids sont dotés d’une structure robuste et résistante à l’usure
Remarque
Le S40028 est doté d'un conteneur en plastique
Garantie
Cinq ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (impérial) du bac externe 6 in
Diamètre (métrique) du bac externe 15,2 cm
Profondeur (impériale) 9 po
Étalonnage 10 x 0,1 g (faisceau avant), 500 x 100 g (faisceau central)
Profondeur (métrique) 22,86 cm
Hauteur (impériale) 12 po
Hauteur (métrique) 30,48 cm
Modèle 760-00
Matériau Acier inoxydable
Poids (impériale) 7,05 lb
Largeur (impériale) 18 in
Poids (métrique) 3,2 kg
Largeur (métrique) 45,72 cm
Garantie 5 ans
Capacité 0,61 kg (1,34 lb)
Type d’affichage Analogique
Type Balance mécanique à triple faisceau