Learn More
OHAUS™ Balance mécanique à triple faisceau
Code produit 11869630 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
0,61 kg (1,34 lb)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
11869630 0,61 kg (1,34 lb) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11869630 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 80252052
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    247.00€
    180.17€ / 1 pièces
    Économisez 66.83€
    27% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Les accessoires en option comprennent un kit de masse pour montage métrique (deux de 1000 g et un de 500 g) et un câble de sécurité.
Balance à plateau précise et commode. La balance mécanique à triple faisceau OHAUS offre aux étudiants une expérience pratique en leur permettant de manipuler des poises et des poids auxiliaires et de visualiser les principes de mesure de masse.
  • Fabrication robuste
  • Support de sécurité intégré (câble vendu séparément)
  • Trois faisceaux crantés et étagés facilitent la lecture
  • Le positionnement positif de l’équilibre assure des résultats reproductibles
  • Compensateur zéro-ajusté à ressort
  • Amortissement magnétique minimisant l’oscillation et accélérant la pesée
  • Plateforme en acier inox pour un nettoyage facile
  • Capacité : 21,5 oz. (610 g) ; avec le kit de masse accessoire (vendu séparément), 2610 g
  • Lisibilité : 0,1 g
  • Calibrage du faisceau avant : 10 x 0,1 g
  • Calibrage du faisceau central : 500 x 100 g
  • Calibrage du faisceau arrière : 100 x 10 g
  • Plateforme : 6 in de diamètre (15,2 cm)
Informations sur la commande
Les accessoires en option comprennent un kit de masse pour montage métrique (deux de 1000 g et un de 500 g) et un câble de sécurité.
Garantie
Trois ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (impérial) du bac externe 6 in
Diamètre (métrique) du bac externe 15,2 cm
Profondeur (impériale) 9 po
Étalonnage 10 x 0,1 g (faisceau avant), 500 x 100 g (faisceau central)
Profondeur (métrique) 22,86 cm
Hauteur (impériale) 12 in
Hauteur (métrique) 30,48 cm
Modèle TJ611
Matériau Acier inoxydable
Largeur (impériale) 18 po
Largeur (métrique) 45,72 cm
Garantie 3 ans
Capacité 0,61 kg (1,34 lb)
Type d’affichage Analogique
Type Balance mécanique junior à triple faisceau