Includes
Agitateur vertical numérique. (La double pince illustrée sur la photo est vendue séparément.)
L'OHS 100 Digital est la solution idéale pour les applications exigeantes fonctionnant avec des viscosités allant jusqu'à 70 000 mPa.
Sécurité et résistance au laboratoire
- Boîtier étanche résistant et protection IP 54
- Des alarmes de sécurité intégrées contre les surcharges, les surchauffes et les surintensités préserveront les performances dans le temps et arrêteront l'agitation pour une sécurité maximale dans votre laboratoire.
- Le fonctionnement sécurisé du bouton de démarrage et d'arrêt et de la clé de verrouillage évite toute mise en marche involontaire. stat augmentation et modifications des conditions de travail.
Puissance d'agitation de premier ordre
- Le moteur sans balais brasse jusqu'à 100 L avec un couple maximal de 100 Ncm et assure une durée de vie maximale.
- SpeedServo™ La technologie de compensation du couple maintient la vitesse constante en s'adaptant automatiquement aux variations de viscosité.
Facilité d’utilisation
- Le SmartChuck™ Cette technologie simplifie le processus d'adaptation de l'arbre, qui peut être effectué d'une seule main et sans outil, vous facilitant ainsi la tâche.
- Toutes les informations nécessaires sont disponibles en un coup d'œil et l'affichage dédié du couple avec 4 segments LED informe sur les changements de viscosité pendant le fonctionnement.
- La minuterie intégrée OHS Digital permet un fonctionnement sans surveillance. Programmez votre OHS Digital de 1 min à 99,59 h et vaquez à vos occupations !
Spécification
Spécification
| Vitesse | 30 à 1 300 tr/min |
| Capacité | 100 L |
| Tension | 230 V |
| Puissance | 175 W |
| Diamètre (métrique) de l’arbre | 7 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 235 x 90 x 285 mm |
| Hauteur (métrique) | 285 mm |
| Longueur (impériale) | 9,3 in |
| Longueur (métrique) | 235 mm |
| Largeur (métrique) | 90 mm |
| Afficher plus |