Learn More
Velp Scientifica OHS 20 numérique
Code produit. 16375665 Tous les produits Velp Produits
Click to view available options
Vitesse:
30 à 2 000 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16375665
Marque: Velp Scientifica F20100494
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Agitateur vertical numérique. (Le support, le collier et l’arbre d’agitation ne sont pas inclus ; ils sont vendus séparément.)
Agitateur vertical avec un couple de 20 Ncm, un affichage numérique et une minuterie pouvant mélanger jusqu’à 25 L. Conçu pour garantir les normes de sécurité les plus élevées et garantir la durabilité même dans les environnements les plus agressifs.
  • Le boîtier étanche résistant et l’ indice de protection IP 54 garantissent la durabilité même dans les environnements les plus agressifs.
  • Les alarmes de sécurité de surcharge, de surchauffe et de surintensité intégrées permettent de préserver les performances au fil du temps et d’arrêter l’agitation pour une sécurité maximale dans votre laboratoire.
  • Le fonctionnement sûr du bouton marche / arrêt et la clé de la serrure permettent d’éviter les situations imprévues et les changements des conditions de travail.
  • L’OHS 20 numérique est la solution idéale pour les applications exigeantes fonctionnant avec des viscosités allant jusqu’à 10 000 mPa.
  • Le moteur sans balais à commande électronique de l’OHS 20 numérique mélange jusqu’à 25 L avec un couple maximum de 20 Ncm, et assure la plus longue durée de vie.
  • La technologie de compensation de couple SpeedServoTM maintient la vitesse constante en s’adaptant automatiquement aux changements de viscosité. Réglez précisément le système OHS 60 numérique de 30 à 2 000 tr/min.
  • Le moteur sans balais et le microprocesseur garantissent d’excellentes performances pour marquer la différence entre une surcharge classique et la série VELP OHS.
  • Le couple est stable sur toute la gamme de vitesses, assurant ainsi une agitation au couple maximum, même à la vitesse la plus élevée.
  • La technologie SmartChuckTM OHS numérique simplifie le processus de compatibilité de l’arbre qui peut être effectué même à une seule main et ne nécessite aucun outil, ce qui vous facilite la vie.
  • Grâce à deux opérations simples, vous pouvez déverrouiller l’anneau de protection pour enfoncer et sortir l’arbre en toute simplicité.
  • L’ouverture de l’anneau pendant le processus d’agitation bloque automatiquement l’analyse et l’instrument vous informe pour une sécurité maximale.
  • Toutes les informations nécessaires sont disponibles en un coup d’œil et l’afficheur de couple dédié avec 4 segments LED informe des changements de viscosité pendant l’opération.
  • Le minuteur intégré numérique SST permet des opérations sans surveillance. Programmez votre OHS numérique de 1 min à 99,59 h et vaquez à vos occupations !
Spécification
Vitesse 30 à 2 000 tr/min
Capacité 25 L
Tension 230 V
Puissance 65 W
Diamètre (métrique) de l’arbre 7 mm
Dimensions (L x l x H) 235 x 90 x 285 mm
Hauteur (métrique) 285 mm
Longueur (impériale) 9,3 in
Longueur (métrique) 235 mm
Largeur (métrique) 90 mm
Certifications/Conformité Oui
Taille du porte-échantillon 1 à 13 mm
Comprend Agitateur vertical numérique. (Le support, le collier et l’arbre d’agitation ne sont pas inclus).
Matériau Alliage d’aluminium
Modèle OHS 20 digital
Type de protection Oui
Couple 20 Ncm max.
Viscosité 10,000 mPas max.
Poids (métrique) 4,1 kg