Learn More
Velp Scientifica Agitateur à hélice numérique OHS 200
Code produit 16335665 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse:
6 à 400 tr/min, 30 à 2 000 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse Conditionnement
16335665 6 à 400 tr/min, 30 à 2 000 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16335665 Fournisseur Velp Scientifica Code fournisseur F20100490
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agitateur à tête cylindrique avec un couple de 200 Ncm, une vitesse double, un affichage numérique et une minuterie, capable de mélanger jusqu'à 100 L. Conçu pour garantir les normes de sécurité les plus élevées et garantir la durabilité même dans les environnements les plus agressifs.
L'OHS 200 Digital est la solution idéale pour les applications exigeantes fonctionnant avec des viscosités allant jusqu'à 100 000 mPa.
Sécurité et résistance au laboratoire
  • Boîtier étanche résistant et protection IP 54
  • Des alarmes de sécurité intégrées contre les surcharges, les surchauffes et les surintensités préserveront les performances dans le temps et arrêteront l'agitation pour une sécurité maximale dans votre laboratoire.
  • Le fonctionnement sécurisé du bouton de démarrage et d'arrêt et de la clé de verrouillage évite toute mise en marche involontaire. stat augmentation et modifications des conditions de travail.
Puissance d'agitation de premier ordre
  • Le moteur sans balais brasse jusqu'à 100 l avec un couple maximal de 200 Ncm et assure une durée de vie maximale.
  • SpeedServo™ La technologie de compensation du couple maintient la vitesse constante en s'adaptant automatiquement aux variations de viscosité.
  • Boîte de vitesses à deux rapports pour des performances optimales aussi bien pour les opérations à couple élevé que pour les opérations à volume élevé :
    • Vitesse 1 : 6 - 400 tr/min
    • Vitesse 2 : 30 - 2000 tr/min
Facilité d’utilisation
  • Le SmartChuck™ Cette technologie simplifie le processus d'adaptation de l'arbre, qui peut être effectué d'une seule main et sans outil, vous facilitant ainsi la tâche.
  • Toutes les informations nécessaires sont disponibles en un coup d'œil et l'affichage dédié du couple avec 4 segments LED informe sur les changements de viscosité pendant le fonctionnement.
  • La minuterie intégrée OHS Digital permet un fonctionnement sans surveillance. Programmez votre OHS Digital de 1 min à 99,59 h et vaquez à vos occupations !
Spécification
Vitesse 6 à 400 tr/min, 30 à 2 000 tr/min
Capacité 100 L
Tension 230 V
Puissance 150 W
Diamètre (métrique) de l’arbre 7 mm
Dimensions (L x l x H) 235 x 90 x 315 mm
Hauteur (métrique) 315 mm
Longueur (impériale) 9,3 in
Longueur (métrique) 235 mm
Largeur (métrique) 90 mm
Certifications/Conformité Oui
Taille du porte-échantillon 1 à 13 mm
Matériau Alliage d’aluminium
Modèle OHS 200 digital
Type de protection Oui
Couple 100 Ncm max.
Viscosité 100,000 mPas max.
Poids (métrique) 4,6 kg