Learn More
Velp Scientifica OHS 40 numérique
Tous les produits Velp Produits
Click to view available options
Vitesse:
30 à 2 000 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Le boîtier étanche résistant et l’ indice de protection IP 54 garantissent la durabilité même dans les environnements les plus agressifs.
- Les alarmes de sécurité de surcharge, de surchauffe et de surintensité intégrées permettent de préserver les performances au fil du temps et d’arrêter l’agitation pour une sécurité maximale dans votre laboratoire.
- Le fonctionnement sûr du bouton marche / arrêt et la clé de la serrure permettent d’éviter les situations imprévues et les changements des conditions de travail.
- L’OHS 40 numérique est la solution idéale pour les applications exigeantes fonctionnant avec des viscosités allant jusqu’à 25 000 mPa.
- Le moteur sans balais à commande électronique de l’OHS 40 numérique mélange jusqu’à 25 L avec un couple maximum de 40 Ncm, et assure la plus longue durée de vie.
- La technologie de compensation de couple SpeedServoTM maintient la vitesse constante en s’adaptant automatiquement aux changements de viscosité. Réglez précisément le système OHS 60 numérique de 30 à 2 000 tr/min.
- Le moteur sans balais et le microprocesseur garantissent d’excellentes performances pour marquer la différence entre une surcharge classique et la série VELP OHS.
- Le couple est stable sur toute la gamme de vitesses, assurant ainsi une agitation au couple maximum, même à la vitesse la plus élevée.
- La technologie SmartChuckTM OHS numérique simplifie le processus de compatibilité de l’arbre qui peut être effectué même à une seule main et ne nécessite aucun outil, ce qui vous facilite la vie.
- Grâce à deux opérations simples, vous pouvez déverrouiller l’anneau de protection pour enfoncer et sortir l’arbre en toute simplicité.
- L’ouverture de l’anneau pendant le processus d’agitation bloque automatiquement l’analyse et l’instrument vous informe pour une sécurité maximale.
- Toutes les informations nécessaires sont disponibles en un coup d’œil et l’afficheur de couple dédié avec 4 segments LED informe des changements de viscosité pendant l’opération.
- Le minuteur intégré numérique SST permet des opérations sans surveillance. Programmez votre OHS numérique de 1 min à 99,59 h et vaquez à vos occupations !
Spécification
Spécification
| Vitesse | 30 à 2 000 tr/min |
| Capacité | 25 L |
| Tension | 230 V |
| Puissance | 120 W |
| Diamètre (métrique) de l’arbre | 7 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 235 x 90 x 285 mm |
| Hauteur (métrique) | 285 mm |
| Longueur (impériale) | 9,3 in |
| Longueur (métrique) | 235 mm |
| Largeur (métrique) | 90 mm |
| Afficher plus |