Learn More
Velp Scientifica Agitateur à hélice numérique OHS 60
Code produit 16575360 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse:
30 à 2 000 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse Conditionnement
16575360 30 à 2 000 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16575360 Fournisseur Velp Scientifica Code fournisseur SA20100492
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1655.00€
    1440.00€ / 1 pièces
    Économisez 215.00€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 06-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agitateur vertical avec un couple de 60 Ncm, un affichage numérique et une minuterie pouvant mélanger jusqu’à 40 L. Conçu pour garantir les normes de sécurité les plus élevées et garantir la durabilité même dans les environnements les plus agres
L'OHS 60 Digital est la solution idéale pour les applications exigeantes fonctionnant avec des viscosités allant jusqu'à 50 000 mPa.
Sécurité et résistance au laboratoire
  • Boîtier étanche résistant et protection IP 54
  • Des alarmes de sécurité intégrées contre les surcharges, les surchauffes et les surintensités préserveront les performances dans le temps et arrêteront l'agitation pour une sécurité maximale dans votre laboratoire.
  • Le fonctionnement sécurisé du bouton de démarrage et d'arrêt et de la clé de verrouillage évite toute mise en marche involontaire. stat augmentation et modifications des conditions de travail.
Puissance d'agitation de premier ordre
  • Le moteur sans balais brasse jusqu'à 40 L avec un couple maximal de 60 Ncm et assure une durée de vie maximale.
  • SpeedServo™ La technologie de compensation du couple maintient la vitesse constante en s'adaptant automatiquement aux variations de viscosité.
Facilité d’utilisation
  • Le SmartChuck™ Cette technologie simplifie le processus d'adaptation de l'arbre, qui peut être effectué d'une seule main et sans outil, vous facilitant ainsi la tâche.
  • Toutes les informations nécessaires sont disponibles en un coup d'œil et l'affichage dédié du couple avec 4 segments LED informe sur les changements de viscosité pendant le fonctionnement.
  • La minuterie intégrée OHS Digital permet un fonctionnement sans surveillance. Programmez votre OHS Digital de 1 min à 99,59 h et vaquez à vos occupations !
Spécification
Vitesse 30 à 2 000 tr/min
Capacité 40 L
Affichage Numérique
Tension 230 V
Diamètre (métrique) de l’arbre ≤ 8,5 mm
Largeur (impériale) 15,2 in
Largeur (métrique) 385 mm
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Fréquence 50/60 Hz
Taille du porte-échantillon 1 à 13 mm
À utiliser avec (application) Agitation
Comprend Agitateur vertical numérique OHS 60, support universel en H, arbre d’agitation avec turbine et double collier
Modèle OHS 60 Digital
Type du moteur CC sans balais
Type de protection IP54
Couple ≤ 60 Ncm
Viscosité ≤ 50,000 mPas
Poids (impériale) 9 lb
Poids (métrique) 4,1 kg