Learn More
Velp Scientifica Agitateur à hélice OHS 200 Advance
Code produit 16305665 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couple:
≤ 200 Ncm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couple unitSize
16305665 ≤ 200 Ncm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16305665 Fournisseur Velp Scientifica Code fournisseur F20100480
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2233.45€
    2080.00€ / 1 pièces
    Économisez 153.45€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agitateur à hélice avec couple de 200 Ncm, engrenage à double vitesse, 3,5 in. Écran TFT, minuterie, Wi-Fi et USB connectivité capable de brasser jusqu'à 100 L. Conçu pour garantir les normes de sécurité les plus élevées et garantir la durabilité même dans les environnements les plus agressifs.
L'OHS 200 Advance est la solution idéale pour les applications exigeantes fonctionnant avec des viscosités allant jusqu'à 100 000 mPa . Le moteur sans balais à commande électronique de l'OHS 200 Advance mélange jusqu'à 100 l avec un couple maximal de 200 Ncm et assure une durée de vie maximale.
Sécurité et résistance au laboratoire
  • Le boîtier étanche et résistant, avec son indice de protection IP 54, garantit une durabilité même dans les environnements les plus agressifs.
  • Des alarmes de sécurité intégrées contre les surcharges, les surchauffes et les surintensités préservent les performances dans le temps en arrêtant l'agitation.
  • Le fonctionnement sécurisé du bouton marche/arrêt avec clé de verrouillage empêche tout démarrage involontaire et toute modification des conditions de fonctionnement.
  • Des capteurs de vibrations intégrés, dotés de différents niveaux de sensibilité, interrompent le fonctionnement et informent les utilisateurs lorsque le système OHS est stable et correctement fixé.
Puissance d’agitation exceptionnelle
  • Idéal pour les applications exigeantes fonctionnant avec une gamme de viscosités.
  • Moteur sans balais à commande électronique, brassant avec un couple maximal
  • SpeedServo™ La technologie de compensation de couple maintient la vitesse constante en s'adaptant automatiquement aux variations de viscosité.
  • Les engrenages à deux vitesses offrent les meilleures performances pour les opérations à couple élevé et à volume élevé.
  • La régulation électronique de la vitesse peut être réglée manuellement au régime souhaité.
  • Le couple reste stable sur toute la gamme de vitesses, paramètre essentiel pour la reproductibilité
SmartChuck™ Simplifie l'aménagement de l'arbre
  • L'opération d'adaptation de l'arbre peut être effectuée d'une seule main et ne nécessite aucun outil.
  • Grâce à deux opérations simples, vous pouvez déverrouiller l’anneau de protection pour enfoncer et sortir l’arbre en toute simplicité
  • L'ouverture de l'anneau pendant l'agitation bloquera automatiquement l'analyse et l'instrument informera l'utilisateur d'une sécurité maximale.
Intuitif et précis
  • 3,5 in L'écran TFT guidera les utilisateurs pour définir précisément les conditions de travail et obtenir des résultats reproductibles.
  • Affiche les informations principales en un coup d’œil avec la mesure du couple pour des informations en temps réel sur le changement de viscosité avec une résolution de 1 Ncm
  • Interagissez avec l’OHS Advance depuis le graphique en temps réel indiquant la vitesse, le couple et la température
  • Les agitateurs OHS Advance fonctionnent sans surveillance grâce à une minuterie réglable de 1 min à 99,59 h.
  • Définir et programmer des méthodes de fonctionnement idéales pour les tâches exigeantes nécessitant des rampes et des opérations par intervalles.
Avantages de la connectivité OHS Advanced
  • Les agitateurs à hélice OHS Advance sont les seuls à offrir la possibilité de contrôler et de surveiller les processus grâce à un système d'agitation par le haut. Wi-Fi connexion
  • La plateforme cloud VELP Ermes permet de contrôler l'OHS Advance depuis un PC, un smartphone et une tablette via une interface web simple et intuitive.
  • Activez le brassage, programmez une minuterie, définissez une méthode (parmi celles enregistrées sur l'appareil), ou téléchargez et partagez des rapports en un clic.
  • VELP Ermes peut gérer les systèmes OHS Advance situés dans des salles blanches ou d'autres environnements contrôlés, sans nécessiter de longues procédures de sécurité.
  • OHS/CotrollerSoft™ Le logiciel offre à tous les laboratoires une alternative valable avec USB connectivité pour ceux qui ne peuvent pas bénéficier des services cloud
Spécification
Vitesse 6 à 400 tr/min, 30 à 2 000 tr/min
Capacité 100 L
Affichage TFT graphique (3,5 in)
Tension 230 V
Puissance 150 W
Diamètre (métrique) de l’arbre ≤ 8,5 mm
Hauteur (impériale) 12,4 in
Hauteur (métrique) 315 mm
Longueur (impériale) 9,3 in
Longueur (métrique) 235 mm
Largeur (impériale) 3,5 in
Largeur (métrique) 90 mm
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Fréquence 50/60 Hz
Taille du porte-échantillon 1 à 13 mm
À utiliser avec (application) Agitation
Comprend Sonde PT100
Modèle OHS 200 Advance
Nbre de vitesses 2
Type de protection IP54
Plage de températures (impériale) -330°F à +1 020°F
Plage de températures (métrique) -200°C à +550°C
Couple ≤ 200 Ncm
Viscosité ≤ 100,000 mPas
Poids (impériale) 10,1 lb
Poids (métrique) 4,6 kg