Learn More
Fisherbrand™ Huile de pompe
Code produit 11767929 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
10 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
11767929 10 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11767929
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Lubrifier les pompes avec cette huile. L’huile pour pompe Fisherbrand™ est conçue pour une utilisation avec les pompes à palettes Fisherbrand™.
  • Huile minérale générique pour une utilisation dans la plupart des pompes à palettes à un et deux étages
  • Flacon de 20 L
  • Faible pression de vapeur
  • Pour un usage général dans des pompes à palettes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Huiles
À utiliser avec (équipement) Pompe à aube rotative
Volume (métrique) 10 L