Learn More
Thermo Scientific™ Pompe à vide sans huile OFP400
Code produit 10543234 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Pompe à vide à 4 têtes EFTE/PFA ; 230 V, 50 Hz
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Tension Conditionnement
10543234 Pompe à vide à 4 têtes EFTE/PFA ; 230 V, 50 Hz 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10543234 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur OFP400230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10690.00€
    8964.17€ / 1 pièces
    Économisez 1725.83€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
La pompe à vide sans huile Thermo Scientific OFP400 est conçue pour une grande variété d'applications de laboratoires.
La pompe à vide sans huile Thermo Scientific OFP400 est conçue pour une grande variété d'applications de laboratoires.
Elle offre une grande résistance aux produits chimiques, est silencieuse et élimine les vapeurs d'huile car elle ne consomme pas ou ne requiert pas d'huile pour fonctionner.
  • Faible encombrement
  • Conception à quatre têtes avec têtes ETFE et PFA solides et résistantes aux produits chimiques
  • Connexion facile à n’importe quel système Thermo Scientific™ SpeedVac™
  • Recommandé pour une utilisation avec des environnements acides tels que le HCl, le TFA, les acides acétiques et formiques, ainsi que les solvants organiques
  • Livré complet avec le piège en sortie ANT100 pour ajouter des solutions de piégeage et de neutralisation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Pompe à vide à 4 têtes EFTE/PFA ; 230 V, 50 Hz
Type Pompe à vide sans huile
Débit 36 l/min à 60 Hz
À utiliser avec (équipement) Concentrateur sous vide
Vide max. 0,6 torr (0,75 mbar)
Dimensions (L x l x H) 15 x 8 x 18 po (390 x 210 x 460 mm)
Longueur (impériale) 15 in
Longueur (métrique) 390 mm
Largeur (impériale) 8 in
Largeur (métrique) 210 mm
Hauteur (impériale) 18 in
Hauteur (métrique) 460 mm
Poids à l’expédition (impériale) 49,5 lb
Poids à l’expédition (métrique) 22,5 kg
Alimentation électrique 230 V - 50/60 Hz
Tension 230 V
Fréquence 50/60 Hz