Description
- Ce savon possède une formule testée dermatologiquement, un pH doux pour la peau et des ingrédients dissolvant les graisses, ce qui le rend adapté à la préparation des aliments et au lavage des mains grasses.
- Gagnez du temps pour votre personnel grâce à un réapprovisionnement sans effort - certifié par l'Association suédoise de rhumatologie, testé selon le test Design for All, publié dans le Swedish Design Research Journal, 2011.
- Contribuez à garantir une bonne hygiène des mains : le flacon scellé en usine, muni d’une nouvelle pompe pour chaque recharge, contribue à réduire le risque de contamination et à protéger les formulations jusqu’aux mains.
- Réduisez les déchets : la bouteille est pliable, ce qui permet de réduire de 70 % le volume des déchets (d'après un test Essity).
Spécification
Spécification
| Type de produit | Hand Soap |
| Couleur | Transparent |
| Forme | Liquid |
| Conditionnement | Bouteille en plastique |
| Quantité | 6/Pk. |
| Dimensions | 1 L |