Learn More
3M™ Boudin absorbant d’huile
Code produit 17128650
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
100 mm
200 mm
Longueur (métrique):
3 m
5 m
Conditionnement:
2 pièces
4 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Longueur (métrique) Conditionnement
17128650 200 mm 3 m 4 pièces
17118650 100 mm 3 m 4 pièces
17108650 200 mm 5 m 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17128650 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000088229
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    894.00€
    569.77€ / 4 pièces
    Économisez 324.23€
    36% de réduction
Expédition estimée: 05-01-2027
Un double boudin avec deux tubes avec deux tubes enrobés de gaze de 4 po. de matériau absorbant les particules, fixés par un filet résistant aux UV.
  • Utilisé pour couvrir d’importants déversements ou par précaution dans les zones où d’importants déversements peuvent survenir
  • Idéal pour absorber le pétrole dans les zones où de l’eau peut également être présente
  • Reliez les boudins absorbants par des connecteurs intégrés pour un déploiement sur de grandes surfaces
  • Résistant aux  UV pour prévenir  la détérioration et la désintégration
  • Conçu pour une utilisation à long terme dans les fossés, les cours d’eau, les rivières, les lacs, les quais, et les digues
  • Économique : l’huile est récupérée et non pas l’eau
  • Peut être utilisé à l'extérieur ou  à l'intérieur de l'usine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Boudin absorbant
Couleur Marron
Diamètre (métrique) 200 mm
À utiliser avec (application) Sécurité sur le lieu de travail, prévention des déversements
Longueur (impériale) 8 in
Longueur (métrique) 3 m
Modèle T-270