Learn More
Fisher Chemical Bandes de test pour huile
Code produit 31937638 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Détecte:
Huiles
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Détecte Conditionnement
31937638 Huiles 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31937638 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur PF0546
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.65€
    30.55€ / 100 pièces
    Économisez 15.10€
    33% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Les bandes testables d’huile fournissent des lectures précises en quelques secondes, aidant les cuisines à surveiller la dégradation du pétrole, prolonger la durée de vie de l’huile et respecter les réglementations de sécurité alimentaire.
  • Rapide et facile à utiliser - Aucune formation ni équipement spécial requis
  • Soutient le HACCP et la conformité à la sécurité alimentaire
  • Améliore la présentation et le goût des aliments
  • Réduit le gaspillage pétrolier et les coûts d’entretien des friteuses
  • Confiée par les chefs et responsables de cuisine à travers le Royaume-Uni et l’Europe
  • Facile à utiliser : Conçues dans la simplicité, ces bandelettes de test offrent une expérience de test sans tracas. Grâce à une méthode conviviale de trempage et lecture, les chefs et les amateurs peuvent rapidement évaluer la qualité de leur huile de cuisson sans avoir besoin d’équipements spécialisés ni de formation approfondie.
  • Haute sensibilité : Conçues pour détecter divers indicateurs de dégradation de l’huile de cuisson, ces bandelettes de test offrent une sensibilité inégalée. Des niveaux d’acides gras libres (FFA) aux composés polaires totaux (TPC), les utilisateurs peuvent obtenir des informations complètes sur la qualité et la fraîcheur de leur huile de cuisson.
  • Résultats rapides : Grâce à des temps de réponse rapides, les utilisateurs peuvent obtenir les résultats des tests en moins de 30 secondes, permettant une intervention rapide et une gestion proactive du pétrole. Qu'il s'agisse de déterminer le moment optimal pour remplacer l'huile ou de surveiller la stabilité de l'huile lors de la frire, ces bandelettes permettent aux utilisateurs de maintenir le pic de performance pétrolier.
  • Polyvalence : Adaptées à une large gamme d’huiles de cuisson, y compris l’huile végétale, l’huile d’olive, l’huile de colza, et bien d’autres, ces bandelettes de test offrent polyvalence et adaptabilité à diverses applications culinaires.
  • Rentable : En permettant une gestion précise de l’huile et en prolongeant la durée de vie de l’huile de cuisson, ces bandelettes de test contribuent à réduire les déchets et à optimiser les coûts opérationnels pour les établissements de restauration. Leur accessibilité et leur efficacité en font un investissement précieux pour les cuisines de toutes tailles.
Spécification
Détecte Huiles
Origine de la fabrication Royaume-Uni
Type de produit Bande de test d’huile
Type de test CQ qualitatif
Quantité 1 de chaque