Learn More
Justrite™ Couvercle à pédale pour poubelle à déchets huileux& Soundgard
Code produit 12903565
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale) externe:
13,94 in
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) externe Conditionnement
12903565 13,94 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12903565 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 09308
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 29-12-2026
Gestion avec la pédale pour plus de confort et de simplicité d’utilisation
Les chiffons imbibés de solvants, lubrifiants, huile de lin, adhésifs combustibles et autres liquides inflammables dont la mise au rebut inappropriée présenterait un risque sérieux d’incendie. Le couvercle ne s’ouvre pas à plus de 60 degrés et reste fermé s’il n’est pas utilisé, isolant le contenu des sources d’incendie et limitant l’oxygène pour éliminer pratiquement tout risque de combustion spontanée
Spécification
Diamètre (impériale) externe 13,94 in
Longueur (impériale) 18,25 in