Learn More
Kern Sohn OIML Class E2 Compact Weight Set, Plastic Case
Code produit 17361873
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Poids (métrique):
1 g à 1 kg
1 g à 2 kg
1 à 100 g
1 à 200 g
1 à 50 g
1 à 500 g
1 g à 5 kg
Conditionnement:
1 kit
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids (métrique) unitSize
17361873 1 à 50 g 1 kit
17371873 1 à 100 g 1 kit
17381873 1 à 200 g 1 kit
17391873 1 à 500 g 1 kit
17301883 1 g à 1 kg 1 kit
17311883 1 g à 2 kg 1 kit
17321883 1 g à 5 kg 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 17361873 Fournisseur Kern Sohn Code fournisseur 312024
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Weight set constructed of polished stainless steel and housed in a plastic case.
  • Set of weights
  • Polished stainless steel
  • Compact
Spécification
Classification E2
Matériau Acier inoxydable
Matériau du coffret Plastique
Poids (métrique) 1 à 50 g