Learn More
Kern Sohn OIML Class E2 Weight Set, Plastic Case
Code produit 17331923
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Poids (métrique):
1 g à 1 kg
1 g à 2 kg
1 mg à 2 kg
1 mg à 5 kg
1 mg à 1 kg
1 mg à 100 g
1 mg à 200 g
1 mg à 50 g
1 mg à 500 g
1 à 100 g
1 à 200 g
1 à 50 g
1 à 500 g
1 g à 5 kg
Conditionnement:
1 kit
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids (métrique) unitSize
17331923 1 à 100 g 1 kit
17371883 1 mg à 50 g 1 kit
17311893 1 mg à 100 g 1 kit
17351893 1 mg à 200 g 1 kit
17311903 1 mg à 500 g 1 kit
17341903 1 mg à 1 kg 1 kit
17381903 1 mg à 2 kg 1 kit
17341913 1 mg à 5 kg 1 kit
17301923 1 à 50 g 1 kit
17361923 1 à 200 g 1 kit
17381923 1 à 500 g 1 kit
17311933 1 g à 1 kg 1 kit
17341933 1 g à 2 kg 1 kit
17361933 1 g à 5 kg 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 17331923 Fournisseur Kern Sohn Code fournisseur 314034
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Weight set constructed of polished stainless steel and housed in a plastic case.
  • Set of weights
  • Polished stainless steel
  • Milligram weight sets 1 mg to 500 mg are supplied in a removable plastic case
Spécification
Classification E2
Matériau Acier inoxydable
Matériau du coffret Plastique
Poids (métrique) 1 à 100 g