Learn More
Kern Sohn OIML Class E2 Weight Set, Wooden Box
Code produit 17341883
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Poids (métrique):
1 g à 1 kg
1 g à 10 kg
1 g à 2 kg
1 mg à 2 kg
1 mg à 5 kg
1 mg à 1 kg
1 mg à 100 g
1 mg à 200 g
1 mg à 50 g
1 mg à 500 g
1 à 100 g
1 à 200 g
1 à 50 g
1 à 500 g
1 g à 5 kg
1 mg à 10 kg
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids (métrique) unitSize
17341883 1 mg à 50 g 1 pièce
17381883 1 mg à 100 g 1 pièce
17321893 1 mg à 200 g 1 pièce
17361893 1 mg à 500 g 1 pièce
17321903 1 mg à 1 kg 1 pièce
17351903 1 mg à 2 kg 1 pièce
17391903 1 mg à 5 kg 1 pièce
17351913 1 mg à 10 kg 1 pièce
17381913 1 à 50 g 1 kit
17311923 1 à 100 g 1 kit
17341923 1 à 200 g 1 kit
17371923 1 à 500 g 1 kit
17391923 1 g à 1 kg 1 kit
17321933 1 g à 2 kg 1 kit
17351933 1 g à 5 kg 1 kit
17371933 1 g à 10 kg 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 17341883 Fournisseur Kern Sohn Code fournisseur 31302
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Weight set constructed of polished stainless steel and housed in a wooden box.
  • Set of weights
  • Polished stainless steel
  • Milligram weight sets 1 mg to 500 mg are supplied in a removable plastic case
Spécification
Classification E2
Matériau Acier inoxydable
Matériau du coffret Bois
Poids (métrique) 1 mg à 50 g