Learn More
Sartorius™ Poids à ligne d’épreuve à gorge de préhension OIML de classe F2 avec certificat DAkkS
Tous les produits Sartorius ProduitsDescription
- Non magnétisable
- Fourni dans un boîtier en plastique de qualité supérieure (sauf indication contraire) adapté à une utilisation dans les salles blanches
- Construction spéciale en acier inox avec une densité de 7 950 kg/m3
- Conforme à la recommandation internationale OIML R111-1
- Certifié DAkkS
Spécification
Spécification
| Type de produit | Poids à gorge de préhension à ligne d’épreuve |
| Certifications/Conformité | Certificat d’étalonnage DAkkS |
| Classification | OIML Classe F2 |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Densité | 7 950 kg/m3 |
| Poids | 10 kg |