Learn More
Sartorius™ Kit de poids OIML de classe M1 avec certificat DAkkS
Code produit 11373364 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kit de poids classe M1, 1 g - 100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
11373364 Kit de poids classe M1, 1 g - 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11373364 Fournisseur Sartorius™ Code fournisseur YCS31515AC02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    430.68€
    376.00€ / 1 pièces
    Économisez 54.68€
    12% de réduction
Expédition estimée: 15-12-2026
Inclut les mêmes caractéristiques et propriétés que les poids individuels de cette série, ainsi que les erreurs maximales autorisées correspondantes. Le kit de poids Sartorius™ OIML de classe M1 avec certificat DAkkS est fourni avec des gants, des pinces et des brosses dans un boîtier en plastique de haute qualité
Valeurs de 1 à 5 mg :
Poids en feuilles d'aluminium d'une densité de 2 650 kg/m³
Valeurs de 10 à 500 mg :
Construction en maillechort d'une densité de 8 600 kg/m3.
Valeurs de 1 g et plus :
Poids à bouton en acier inoxydable poli spécial d'une densité de 7 950 kg/ m³
  • Fortement résistant à la corrosion
  • Non magnétisable
  • Tolérances conformes à l’OIML R111-1
  • Comprend un boîtier de transport en plastique robuste
  • DAkkS Agréé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit de poids M1
Certifications/Conformité Avec certificat d’étalonnage DAkkS
Classification M1
Matériau Aluminum, argent nickel, acier inoxydable
Densité 7 850 kg/m3
Poids 1 g à 100 g