Learn More
Ohaus™ Kit de poids OIML F1, certificat NVLAP
Code produit 16692482 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids:
1 kg à 1 g
1 kg à 1 mg
100 g à 1 g
100 g à 1 mg
2 x 2 kg à 1 g
2 x 2 kg à 1 mg
2 x 200 g à 1 g
2 x 200 g à 1 mg
5 kg à 1 g
5 kg à 1 mg
50 g à 1 g
50 g à 1 mg
500 g à 1 g
500 g à 1 mg
500 mg à 1 mg
Conditionnement:
1 pièce
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids Conditionnement
16692482 500 g à 1 mg 1 pièce
16622482 500 mg à 1 mg 1 pièce
16632482 50 g à 1 mg 1 pièce
16642482 50 g à 1 g 1 pièce
16652482 100 g à 1 mg 1 pièce
16662482 100 g à 1 g 1 pièce
16672482 2 x 200 g à 1 mg 1 pièce
16682482 2 x 200 g à 1 g 1 pièce
16602492 500 g à 1 g 1 pièce
16612492 1 kg à 1 mg 1 pièce
16622492 1 kg à 1 g 1 pièce
16632492 2 x 2 kg à 1 mg 1 pièce
16642492 2 x 2 kg à 1 g 1 pièce
16652492 5 kg à 1 mg 1 pièce
16662492 5 kg à 1 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 16692482 Fournisseur Ohaus™ Code fournisseur 80780445
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1413.98€
    1265.05€ / 1 pièces
    Économisez 148.93€
    10% de réduction
Expédition estimée: 24-12-2026
Fourni avec un certificat d’accréditation NVLAP et ajusté pour respecter ou dépasser les tolérances OIML F1
  • Le kit de poids de masses allant de 1 gramme à 1 kilogramme sont fabriqués en acier inox avec alliage Troemner 8, qui présente une densité contrôlée de près (8,03 g/cm3), des propriétés magnétiques extrêmement faibles, une bonne stabilité et une résistance à la corrosion
  • Les poids sont fournis dans des étuis de haute qualité afin de garantir qu’ils soient maintenus en toute sécurité, propres et exempts de poussière
  • Le certificat d’étalonnage NVLAP est certifié ISO 17025 et reconnu par l’ILAC
  • La surface des poids égale ou dépasse les tolérances OIML R 111 et offre une finition de type miroir hautement polie qui permet de voir facilement les rayures et les matières étrangères sur le poids, pour une meilleure stabilité et longévité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Certificat accrédité NVLAP
Matériau Acier inox, aluminium
Poids (métrique) 2 kg
Poids 500 g à 1 mg
Comprend Boîtier de protection
Quantité d’emballage 24/boîte