Learn More
Tocris Bioscience™ Okadaic acid
Code produit 18763474
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18763474 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18763474 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 1136/100U
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Protein phosphatase 1 and 2A inhibitor
Okadaic acid is a potent inhibitor of protein phosphatase 1 (IC50 = 3 nM) and protein phosphatase 2A (IC50 = 0.2-1 nM). Displays > 100,000,000-fold selectivity over PP2B and PP2C. Tumor promoter. Shown to activate atypical protein kinase C in adipocytes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 9,10-Deepithio-9,10-didehydroacanthifolicin
CAS 78111-17-8
Quantité 100 μg
Cible Protein Ser/Thr Phosphatase Inhibitors
Formule moléculaire C44H68O13
Pureté 0.9