Learn More
Acide okadaïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10534531 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mg
Conditionnement:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10534531 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10534531 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 328370001
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Okadaic acid
Note relative au nom 98%
CAS 78111-17-8
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 164.0°C to 166.0°C
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Formule moléculaire C44H68O13
Numéro MDL MFCD00083455
Quantité 0.1 mg
Merck Index 15, 6911
Synonyme okadaic acid
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dmso, methanol, ethanol
Clé InChI QNDVLZJODHBUFM-ZJOMISMMSA-N
SMILES CC1CCC2(CCCCO2)OC1C(C)CC(C3C(=C)C(C4C(O3)CCC5(O4)CCC(O5)C=CC(C)C6CC(=CC7(O6)C(CCC(O7)CC(C)(C(=O)O)O)O)C)O)O
Nom IUPAC (2R)-3-[(2S,6R,8S,11R)-2-[(E)-4-[(2R,4R,4aS,6R,8aR)-4-hydroxy-2-[(1S,3S)-1-hydroxy-3-[(2R,3R,6S)-3-méthyle-1,7-dioxaspiro[5,5]undécane-2-yl]butyl]-3-méthylidènespiro[4a,7,8,8a-tétrahydro-4H-pyrano[3,2-b]pyrane-6,5’-oxolane]-2’-yl]but-3-en-2-yl]-11-hydroxy-4-
Poids moléculaire (g/mol) 805.02
CID PubChem 131839562
Poids de la formule 805.02
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Okadaic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.