Learn More
Acide okadaique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15402979
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
300 μg
50 μg
Conditionnement:
100µg
300µg
50µg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15402979 100 μg 100µg
15422979 50 μg 50µg
15412979 300 μg 300µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15402979 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J60155.!G
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 78111-17-8 | C44H68O13 | 805.015 g/mol
Okadaic acid, is used as an activator of PKC and inhibitor of PP1 and PP2A phosphatases. The hydrophobic backbone of okadaic acid enables it to enter cells where it stimulates intracellular protein phosphorylation. It mimics the effects of insulin, enhances transmitter release at neuromuscular junctions, causes vasodilation and is a very potent tumor promoter. Okadaic acid is an extremely useful tool for studying cellular processes that are regulated by phosphorylation. It is shown to activate atypical protein kinase C in adipocytes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide okadaique est utilisé comme activateur de PKC et inhibiteur des phosphates PP1 et PP2A. La colonne vertébrale hydrophobe de l’acide okadaïque lui permet de pénétrer dans les cellules où il stimule la phosphorylation des protéines intracellulaires. Il imite les effets de l’insuline, améliore la libération de l’émetteur aux jonctions neuromusculaires, provoque la vasodilatation et il est aussi un promoteur tumoral très puissant. L’acide okadaique est un outil extrêmement utile pour étudier les processus cellulaires régulés par la phosphorylation. Il est démontré qu’il active la protéine kinase C atypique dans les adipocytes.
Solubilité
Il est soluble dans l’éthanol (25 mg/ml), le DMSO (25 mg/ml), le méthanol (≥1 mg/ml), le chloroforme, l’acétone, l’acétate d’éthyle, le DMF et le diméthylsulfoxyde. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Température de stockage recommandée : -20°C. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78111-17-8
Formule moléculaire C44H68O13
Poids moléculaire (g/mol) 805.015
Numéro MDL MFCD00083455
Clé InChI QNDVLZJODHBUFM-ZJOMISMMSA-N
Synonyme okadaic acid
CID PubChem 131839562
Nom IUPAC (2R)-3-[(2S,6R,8S,11R)-2-[(E)-4-[(2R,4R,4aS,6R,8aR)-4-hydroxy-2-[(1S,3S)-1-hydroxy-3-[(2R,3R,6S)-3-méthyle-1,7-dioxaspiro[5,5]undécane-2-yl]butyl]-3-méthylidènespiro[4a,7,8,8a-tétrahydro-4H-pyrano[3,2-b]pyrane-6,5’-oxolane]-2’-yl]but-3-en-2-yl]-11-hydroxy-4-
SMILES CC1CCC2(CCCCO2)OC1C(C)CC(C3C(=C)C(C4C(O3)CCC5(O4)CCC(O5)C=CC(C)C6CC(=CC7(O6)C(CCC(O7)CC(C)(C(=O)O)O)O)C)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Okadaic acid
Couleur Blanc
Quantité 100 μg
Numéro UN UN3462
Merck Index 14,6819
Informations sur la solubilité It is soluble in ethanol (25mg/ml),DMSO (25mg/ml),methanol (<1mg/ml),chloroform,acetone,ethyl acetate,DMF,and dimethylsulfoxide. Insoluble in water,unless first dissolved in organic solvents,such as DMSO or ethanol.
Poids de la formule 805.02
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre