Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide okadaïque, sel de sodium, 98 %, haute pureté
Code produit 10450242 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mg
Conditionnement:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10450242 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10450242 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 328400001
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Okadaic acid sodium salt
Note relative au nom 98%
CAS 209266-80-8
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule moléculaire C44H67NaO13
Numéro MDL MFCD00210208
Quantité 0.1 mg
Synonyme okadaic acid sodium salt, okadaic acid sodium salt from prorocentrum concavum, okadaic acid sodium salt from prorocentrum concavum hplc , film
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in dmso
Clé InChI BYHIFOCTDVNQQT-GHIYGBLASA-M
SMILES CC1CCC2(CCCCO2)OC1C(C)CC(C3C(=C)C(C4C(O3)CCC5(O4)CCC(O5)C=CC(C)C6CC(=CC7(O6)C(CCC(O7)CC(C)(C(=O)[O-])O)O)C)O)O.[Na+]
Nom IUPAC sodium;(2R)-3-[(2S,6R,8S,11R)-2-[(E,2R)-4-[(2S,2’R,4R,4aS,6R,8aR)-4-hydroxy-2-[(1S,3S)-1-hydroxy-3-[(2S,3R,6S)-3-methyl-1,7-dioxaspiro[5,5]undecan-2-yl]butyl]-3-méthylidenespiro[4a,7,8,8a-tetrahydro-4H-pyrano[3,2-b]pyran-6,5’-oxolane]-2’-yl]but-3-en-2-yl]
Poids moléculaire (g/mol) 827
CID PubChem 71308608
Poids de la formule 827
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Okadaic acid sodium salt (high purity)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.