Learn More
Olanzapine (1 mg/ml dans l’acétonitrule), TRC
Code produit 30400842
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30400842 5 x 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30400842 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCKIT05905X1ML
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Olanzapine
CAS 132539-06-1
Formule moléculaire C17 H20 N4 S
Quantité 5 x 1 mL
Synonyme 10H-Thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine, 2-methyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-, 2-Methyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine, ADAMED, Arenbil, Integrol, LY 170053, Lanzac, Oferta, Olanz, Olanzapine, Oleanz, Olenz, Olimelt, Oliza, Oltal, Prexal, Rexapin, Zolafren, Zolafren Flas, ZypAdhera, Zyprexa, Zyprexa-Velotab, Zyprobiox
Formule InChI InChI=1S/C17H20N4S/c1-12-11-13-16(21-9-7-20(2)8-10-21)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)22-12/h3-6,11,19H,7-10H2,1-2H3
SMILES CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Nc4sc(C)cc24
Nom IUPAC 2-méthyl-4-(4-méthylpiperazine-1-yl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazépine
Poids moléculaire (g/mol) 312.43
Poids de la formule 312.1409
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Olanzapine 1 mg/mL