Learn More
Thermo Scientific Chemicals Olanzapine
Code produit 16564264 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16564264 5 g 5g
16554264 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16564264 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 464290050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    283.00€
    232.65€ / 5g
    Économisez 50.35€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 132539-06-1 | C17H20N4S | 312.44 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 132539-06-1
Formule moléculaire C17H20N4S
Poids moléculaire (g/mol) 312.44
Numéro MDL MFCD00866702
Clé InChI WXPNDRBBWZMPQG-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 5-méthyl-8-(4-méthylpipérazin-1-yl)-4-thia-2,9-diazatricyclo[8.4.0.0³,⁷]tétradéca-1(14),2,5,7,10,12-hexaène
SMILES CN1CCN(CC1)C1=C2C=C(C)SC2=NC2=CC=CC=C2N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Olanzapine
Point de fusion 194.0°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in hot acetone
Poids de la formule 312.43
compliance-icons
Identifiant produit
  • Olanzapine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Olanzapine