Learn More
Impureté lactamique d’olanzapine, TRC
Code produit 30012335
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012335 10 mg 10mg
30008163 1 mg 1mg
30009225 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012335 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO25376510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1017241-34-7
Formule moléculaire C17 H20 N4 O2
Poids moléculaire (g/mol) 312.37
Synonyme (3Z)-1,3-Dihydro-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-3-(2-oxopropylidene)-2H-1,5-benzodiazepin-2-one, (Z)-Olanzapine Ketolactam
Nom IUPAC (3Z)-4-(4-méthylpiperazine-1-yl)-3-(2-oxopropylidène)-1H-1,5-benzodiazépine-2-one
SMILES CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3NC(=O)/C/2=C\C(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau (Z)-Olanzapine Ketolactam
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H20N4O2/c1-12(22)11-13-16(21-9-7-20(2)8-10-21)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)23/h3-6,11H,7-10H2,1-2H3,(H,19,23)/b13-11-
Poids de la formule 312.1586
Pourcentage de pureté >95%