Learn More
Impureté de l’Olanzapine Thiolactam, TRC
Code produit 18040920
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18040920 5 mg 5mg
18023930 10 mg 10mg
18030530 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18040920 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO2537805MG
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1017241-36-9
Formule moléculaire C17 H20 N4 O S
Poids moléculaire (g/mol) 328.43
Synonyme (1Z)-1-[4,5-Dihydro-2-(4-methyl-1-piperazinyl)-4-thioxo-3H-1,5-benzodiazepin-3-ylidene]-2-propanone, (Z)-Olanzapine Ketothiolactam
Nom IUPAC (1Z)-1-[4-(4-méthylpiperazine-1-yl)-2-sulfanylidène-1H-1,5-benzodiazépine-3-ylidène]propane-2-one
SMILES CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3NC(=S)/C/2=C\C(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau (Z)-Olanzapine Ketothiolactam
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H20N4OS/c1-12(22)11-13-16(21-9-7-20(2)8-10-21)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)23/h3-6,11H,7-10H2,1-2H3,(H,19,23)/b13-11-
Poids de la formule 328.1358
Pourcentage de pureté >95%