Learn More
Olanzapine, TRC
Code produit 18033030
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18033030 100 mg 100mg
18030050 500 mg 500mg
18023130 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18033030 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO253750100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 132539-06-1
Formule moléculaire C17 H20 N4 S
Poids moléculaire (g/mol) 312.43
Synonyme 10H-Thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine, 2-methyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-, 2-Methyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine, ADAMED, Arenbil, Integrol, LY 170053, Lanzac, Oferta, Olanz, Olanzapine, Oleanz, Olenz, Olimelt, Oliza, Oltal, Prexal, Rexapin, Zolafren, Zolafren Flas, ZypAdhera, Zyprexa, Zyprexa-Velotab, Zyprobiox
Nom IUPAC 2-méthyl-4-(4-méthylpiperazine-1-yl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazépine
SMILES CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Nc4sc(C)cc24
Spécification
Nom chimique ou matériau Olanzapine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H20N4S/c1-12-11-13-16(21-9-7-20(2)8-10-21)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)22-12/h3-6,11,19H,7-10H2,1-2H3
Poids de la formule 312.1409
Pourcentage de pureté >95%