Learn More
Olaquindox, TRC
Code produit 30415293
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30415293 500 mg 500mg
30428007 100 mg -
30420065 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30415293 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO515000500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23696-28-8
Formule moléculaire C12 H13 N3 O4
Poids moléculaire (g/mol) 263.25
Synonyme 2-[N-(2-Hydroxyethyl)carboxamide]-3-methylquinoxaline 1,4-dioxide, Bayernox, BayoNox, Bisergon, NSC 634933, Olaquindox
Nom IUPAC N-(2-hydroxyéthyle)-3-méthyl-1,4-dioxydoquinoxaline-1,4-diium-2-carboxamide
SMILES Cc1c(C(=O)NCCO)[n+]([O-])c2ccccc2[n+]1[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Olaquindox
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H13N3O4/c1-8-11(12(17)13-6-7-16)15(19)10-5-3-2-4-9(10)14(8)18/h2-5,16H,6-7H2,1H3,(H,13,17)
Poids de la formule 263.0906