Learn More
Olaquindox, TRC
Code produit 30428007
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30428007 100 mg -
30415293 500 mg 500mg
30420065 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30428007 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO515000100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23696-28-8
Formule moléculaire C12 H13 N3 O4
Poids moléculaire (g/mol) 263.25
Synonyme 2-[N-(2-Hydroxyethyl)carboxamide]-3-methylquinoxaline 1,4-dioxide, Bayernox, BayoNox, Bisergon, NSC 634933, Olaquindox
Nom IUPAC N-(2-hydroxyéthyle)-3-méthyl-1,4-dioxydoquinoxaline-1,4-diium-2-carboxamide
SMILES Cc1c(C(=O)NCCO)[n+]([O-])c2ccccc2[n+]1[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Olaquindox
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H13N3O4/c1-8-11(12(17)13-6-7-16)15(19)10-5-3-2-4-9(10)14(8)18/h2-5,16H,6-7H2,1H3,(H,13,17)
Poids de la formule 263.0906