Learn More
Olcegepant, MedChemExpress
Code produit 16470046
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16470046 2 mg -
16425957 5 mg 5mg
16409776 50 mg -
16413228 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16470046 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10095
MedChemExpress Olcegepant (BIBN-4096) is a potent and selective non-peptide antagonist of the calcitonin gene-related peptide 1 (CGRP1) receptor with IC50 of 0.03 nM and Ki of 14.4 pM for human CGRP.
Olcegepant (BIBN-4096) is a potent and selective non-peptide antagonist of the calcitonin gene-related peptide 1 (CGRP1) receptor with IC50 of 0.03 nM and Ki of 14.4 pM for human CGRP.
Spécification
Nom chimique ou matériau Olcegepant
CAS 204697-65-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C38H47Br2N9O5
Quantité 2 mg
Synonyme BIBN-4096 BIBN 4096BS
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (57.49 mM) ∣1M HCl : 50 mg/mL (57.49 mM; ultrasonic and adjust pH to 1 with HCl)
SMILES O=C1N(CC2=C(N1)C=CC=C2)C3CCN(C(N[C@@H](C(N[C@H](C(N4CCN(C5=CC=NC=C5)CC4)=O)CCCCN)=O)CC6=CC(Br)=C(C(Br)=C6)O)=O)CC3
Poids moléculaire (g/mol) 869.65
Poids de la formule 869.65
Pourcentage de pureté 97.92%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation