Learn More
Oléacéine, 90 %, TRC
Code produit 17968774
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17968774 100 mg 100mg
17998204 1 mg 1mg
17998964 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17968774 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO524550100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 149183-75-5
Formule moléculaire C17H20O6
Poids moléculaire (g/mol) 320.34
Synonyme (3S,4E)-4-Formyl-3-(2-oxoethyl)-4-hexenoic Acid 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl Ester, [S-(E)]-4-Formyl-3-(2-oxoethyl)-4-hexenoic Acid 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl Ester
Nom IUPAC 2-(3,4-dihydroxyphényl)éthyle (E,3S)-4-formyl-3-(2-oxoétyl)hex-4-énoïte
SMILES C\C=C(\C=O)/[C@@H](CC=O)CC(=O)OCCc1ccc(O)c(O)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Oleacein
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H20O6/c1-2-13(11-19)14(5-7-18)10-17(22)23-8-6-12-3-4-15(20)16(21)9-12/h2-4,7,9,11,14,20-21H,5-6,8,10H2,1H3/b13-2-/t14-/m0/s1
Poids de la formule 320.126